R6630
Microcentrifuge tube rack
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Descrizione
Autoclavable
Alt. × largh. × lungh.
5 cm × 20.8 cm × 8.8 cm
Misura
Descrizione generale
This rack accommodates 1.5 mL microcentrifuge tubes. Each position is numbered for ease of organization.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)