R2529
Anti-p190 RhoGAP (DG-20) antibody produced in rabbit
~3 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190A
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 190 kDa
Reattività contro le specie
rat
Concentrazione
~3 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 40-60 μg using p190 RhoGAP protein from a MDCK cell lysate
western blot: 2-4 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction), a whole cell extract of the Madin-Darby canine kidney MDCK cell line or the HeLa human epitheloid carcinoma cell line.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
rat ... Grlf1(306400)
Immunogeno
Stato fisico