R2654
Anti-p190 RhoGAP (GK-18) antibody produced in rabbit
~0.8 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-GRLF1, Anti-Glucorticoid Receptor Binding Factor 1, Anti-p190
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 190 kDa
Reattività contro le specie
canine, human, mouse
Concentrazione
~0.8 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 20-40 μg using MDCK cell lysate
western blot: 1-2 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction), MDCK HeLa whole cell extract.
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRLF1(2909)
mouse ... Grlf1(232906)
rat ... Grlf1(306400)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol