R2027
Ral B human
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
Scegli un formato
803,00 €
Scegli un formato
About This Item
803,00 €
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous glycerol solution
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RALB(5899)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)