R123
RBI 257 maleate salt
solid
Sinonimo/i:
1-[4-Iodobenzyl]-4-[[2-[3-isopropoxy]pyridyl]-methylamino]piperidine maleate salt, p-Iodo-U-101,958 maleate salt
About This Item
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
H2O: 0.2 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
0.1 M HCl: 7 mg/mL
DMSO: 9 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CC(C)Oc1cccnc1N(C)C2CCN(CC2)Cc3ccc(I)cc3
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)