R0155
Anti-Anti-RanGAP1 (C-terminal)
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ran-GTPase-Activating Protein 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~65 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells transfected with human RanGAP1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RANGAP1(5905)
mouse ... Rangap1(19387)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)