Q0380
Quinone Oxidoreductase 2 (NQO2) human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥100 units/mg protein
Sinonimo/i:
NQO2 human, NRH nitroreductase human, NRH quinone reductase human
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder (one vial contains one mg protein)
Attività specifica
≥100 units/mg protein
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NQO2(4835)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
WGK 3