Documenti fondamentali
PZ0254
Sigma-Aldrich
PF-06273340
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(5-{[2-Amino-7-(2-hydroxy-1 ,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5- yl]carbonyl}pyridin-3-yl)-2-(5-chloropyridin-2-yl)acetamide, N-[5-[[2-Amino-7-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]carbonyl]-3-pyridinyl]-5-chloro-2-pyridineacetamide, PF 06273340, PF06273340
Scegli un formato
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
112,00 €
25 MG
438,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H22ClN7O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.92
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
, white to yellow to brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(CO)(C)N1C2=NC(N)=NC=C2C(C(C3=CN=CC(NC(CC4=CC=C(Cl)C=N4)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C23H22ClN7O3/c1-23(2,12-32)31-11-18(17-10-28-22(25)30-21(17)31)20(34)13-5-16(9-26-7-13)29-19(33)6-15-4-3-14(24)8-27-15/h3-5,7-11,32H,6,12H2,1-2H3,(H,29,33)(H2,25,28,30)
BPIWZDNVMQQBQX-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06273340 is a brain penetrant, orally available and potent tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor.
PF-06273340 is a brain penetrant, orally available and potent tropomyosin-related kinase (Trk) inhibitor. PF-06273340 is under development as a remedy acute and chronic pain.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)