PZ0177
OSU6162 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
PNU-96391; PNU-0096391; OSU-6162; (S)-(-)-(3-methanesulfonyl-phenyl)-1-propyl-piperidine hydrochloride; (S,S)-3-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -5 to -7°, c = 1 in methanol
Colore
white to tan
Solubilità
H2O: ≥16 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CCCN1CCC[C@H](C1)c2cccc(c2)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C15H23NO2S.ClH/c1-3-9-16-10-5-7-14(12-16)13-6-4-8-15(11-13)19(2,17)18;/h4,6,8,11,14H,3,5,7,9-10,12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
LEMGVHZVBREXAD-PFEQFJNWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.