PZ0151
PF-956980 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
{(3R,4R)-4-Methyl-3-[methyl-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-amino]-piperidin-1-yl}-pyrrolidin-1-yl-methanone hydrate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +33 to +40°, c = 0.5 in methanol
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.C[C@@H]1CCN(C[C@@H]1N(C)c2ncnc3[nH]ccc23)C(=O)N4CCCC4
InChI
1S/C18H26N6O.H2O/c1-13-6-10-24(18(25)23-8-3-4-9-23)11-15(13)22(2)17-14-5-7-19-16(14)20-12-21-17;/h5,7,12-13,15H,3-4,6,8-11H2,1-2H3,(H,19,20,21);1H2/t13-,15+;/m1./s1
VZUKSTKLTSSYKP-PBCQUBLHSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Articoli
We offers many products related to PDGFR for your research needs.