Documenti
PZ0138
Sigma-Aldrich
SC-51089 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[1-oxo-3-(4-pyridinyl)propyl]hydrazide monohydrochloride hydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19ClN4O3·HCl · xH2O
Peso molecolare:
459.33 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51111800
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.Cl.Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCc4ccncc4)c2c1
InChI
1S/C22H19ClN4O3.ClH.H2O/c23-17-6-7-20-18(13-17)27(14-16-3-1-2-4-19(16)30-20)22(29)26-25-21(28)8-5-15-9-11-24-12-10-15;;/h1-4,6-7,9-13H,5,8,14H2,(H,25,28)(H,26,29);1H;1H2
UEAWIGPAXPGSJC-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
SC-51089 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to prostanoid receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research