Vai a
S3065
SC 19220
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-Acetylhydrazide 10(11H)-carboxylic acid, 8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
150,00 €
127,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14N3O3Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.75
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
127,50 €
Prezzo di listino150,00 €Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
190-191 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
CC(=O)NNC(=O)N1Cc2ccccc2Oc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C16H14ClN3O3/c1-10(21)18-19-16(22)20-9-11-4-2-3-5-14(11)23-15-7-6-12(17)8-13(15)20/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,21)(H,19,22)
InChI key
KNURFLJTOUGOOQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGER1(5731)
rat ... Ptger1(25637)
Application
SC 19220 was used to study the role of prostaglandin E2 in oxygen-glucose deprivation-induced neurotoxicity and preconditioning-induced neuroprotection in rat cortical cultures.[1]
Biochem/physiol Actions
EP1 Prostanoid receptor antagonist
SC 19220 is a competitive antagonist of prostaglandin E receptors. It competes with PGE2 in regulating vesicourethral motility and increases the bladder capacity of rats.[2] It inhibits the contraction of smooth muscles in response to prostaglandins E2 and F.[3] SC 19220 also inhibits the formation of osteoclasts induced by vitamin D3, parathyroid hormone, IL-11 and IL-6.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B5435C0869V6383
SC 19220 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S3065
SC 19220
BIA 2-093 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
B5435
BIA 2-093
Celastrol ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C0869
Celastrol
Vinpocetine ≥98%, solid
Sigma-Aldrich
V6383
Vinpocetine
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ~21 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
red
color
white
Gene Information
human ... PTGER1(5731)
rat ... Ptger1(25637)
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
rat ... Scnn1g(24768)
Gene Information
-
Gene Information
human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153), PDE1C(5137)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)