Documenti fondamentali
PRS3967
Sigma-Aldrich
Anti-Cbl antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cas-BR-M murine ecotropic retro-viral transforming sequence, Anti-Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence, Anti-Casitas B-lineage lymphoma proto-oncogene
Scegli un formato
100 μG
341,00 €
341,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
341,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
341,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CBL(867)
Immunogeno
a 14 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human cbl.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3967.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)