PRS2089
Anti-CIDE-A (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cell death-inducing DNA fragmentation factor, α-subunit-like effector A
Scegli un formato
363,00 €
Scegli un formato
About This Item
363,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
predicted mol wt 25 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CIDEA(1149)
Categorie correlate
Immunogeno
Linkage
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)