Documenti fondamentali
PLA0141
Sigma-Aldrich
Rabbit anti-Phospho MCM2 (S40/S41) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
BM28, CCNL1, CDCL1, D3S3194, DFNA70, KIAA0030, MCM2 minichromosome maintenance deficient 2, cdc19, cell devision cycle-like 1, cyclin-like 1, minichromosome maintenance deficient (S. cerevisiae) 2 (mitotin), minichromosome maintenance deficient 2 (mitotin), minichromosome maintenance protein 2 homolog, mitotin, mitotin (S. cerevisiae), nuclear protein BM28
Scegli un formato
100 μL
426,00 €
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
426,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
426,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 0.1 μg
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
western blot: 1:1,000- 1:5,000
Numero d’accesso
NP_004517.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... MCM2(4171)
Immunogeno
Immunogen was a synthetic di-phosphorylated peptide, which represented a portion of human minichromosomal maintenance deficient 2 surrounding Serines 40 and 41 according to the numbering given in entry NP_004517.2 (GeneID 4171).
Stato fisico
Tris-buffered Saline containing 0.1% BSA containing 0.09% Sodium Azide
Altre note
The MCM (Mini-Chromosome Maintenance) complex is a key component of the pre-replication complex involved in replication licensing which restricts DNA replication to only once per cell cycle. The MCM complex is a heterohexamer of MCM2, MCM3, MCM4, MCM5, MCM6, and MCM7. MCM2 interacts with the core MCM complex (MCM4, 6, and 7) to regulate its helicase activity.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)