PLA0119
Rabbit anti-NONO Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
52 kDa subunit, 54 kDa nuclear RNA- and DNA-binding protein, 54-kD, 55 kDa nuclear protein, DNA-binding p52/p100 complex, MRXS34, NMT55, NRB54, NonO protein, Nuclear RNA-binding protein, P54, P54NRB, PPP1R114, non-Pou domain-containing octamer (ATGCAAAT) binding protein, p54(nrb), protein phosphatase 1, regulatory subunit 114
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
immunoprecipitation (IP): 1- 4 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Numero d’accesso
NP_031389.3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... NONO(4841)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)