Documenti fondamentali
MABC1145
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-FAP, clone 73.3
clone 73.3, from mouse
Sinonimo/i:
Fibroblast activation protein, Propyl endopeptidase FAP, Dipeptidyl peptidase FAP, Serine integral membrane protease, SIMP
Scegli un formato
100 μG
414,00 €
414,00 €
Spedizione prevista il10 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
414,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
414,00 €
Spedizione prevista il10 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
73.3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Fap(14089)
Categorie correlate
Descrizione generale
La proteina di attivazione dei fibroblasti (UniProt: ; detta anche Propyl endopeptidase FAP, Dipeptidyl peptidase FAP, Serine integral membrane protease, SIMP) nelle specie murine è codificata dal gene Fap (Gene ID: 14089). FAP è una proteina transmembrana omodimerica di tipo II che si attacca fisicamente alle cellule, esponendo la maggior parte della proteina nello spazio extracellulare. È una gelatinasi della famiglia delle serina-proteasi, espressa selettivamente dai fibroblasti e dai periciti associati a tumore nella maggior parte dei cancri epiteliali umani, nel tessuto di granulazione delle ferite in via di guarigione e nelle cellule maligne dei sarcomi ossei e dei tessuti molli. Non espressa nella maggior parte dei tessuti normali, viene però espressa durante lo sviluppo embrionale. È presente come omodimero e l'omodimerizzazione è necessaria per l'attività di entrambe le forme, quella della membrana cellulare e quella solubile. Può anche formare un eterodimero con DPP4. Sia la forma localizzata nella membrana cellulare sia quella solubile mostrano un'attività endopeptidasica che ha come bersaglio sequenze proteiche con prolina o alanina in penultima posizione, con una marcata preferenza per le sequenze consenso Ala/Ser-Gly-Pro-Ser/Asn/Ala. La sua attività gelatinasica è inibita da diversi inibitori delle serina-proteasi, come PMSF, AEBSF e diisopropilfluorofosfato (DFP). La FAP è coinvolta nel controllo della crescita dei fibroblasti o delle interazioni epitelio-mesenchimali durante lo sviluppo, la riparazione dei tessuti e la cancerogenesi epiteliale. È implicata anche nell'invasività cellulare verso la ECM nei melanomi. (Rif.: Kelly, T et al. (2012). Int. Rev. Cell Mol. Biol. 297:83-116; Santos, AM et al. (2009). J. Clin. Invest. 119(12):3613-3625).
Specificità
Il clone 73.3 rileva in maniera specifica la proteina di attivazione dei fibroblasti (FAP) in cellule 3T3 sovraesprimenti FAP.
Immunogeno
Cellule 3T3 esprimenti FAP
Applicazioni
Analisi di citometria a flusso: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare FAP in applicazioni di citometria a flusso Wang, L.C., et. al. (2014). Cancer Immunol Res. 2(2):154-66).
Analisi mediante citometria a flusso:: una concentrazione di1 µg/mL di un lotto rappresentativo ha rilevato FAP in cellule 3T3 sovraesprimenti FAP, ma non in cellule 3T3 WT. (Gentile concessione di Leslie Hopper, University of Pennsylvania, USA).
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Rilevate la proteina di attivazione dei fibroblasti con questo anticorpo monoclonale di topo anti-FAP, clone 73.3, N° Cat. MABC1145. È stato testato in citometria a flusso.
Qualità
Isotipizzazione: conferma dell′identità mediante isotipizzazione.
Isotipizzazione: questo anticorpo monoclonale è stato confermato essere una IgG1 murina mediante isotipizzazione.
Descrizione del bersaglio
87,94 kDa, calcolato.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1 monoclonali di topo purificate, in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jessica K Bernard et al.
Inflammatory bowel diseases, 29(11), 1778-1792 (2023-06-02)
Growth factors are essential for maintenance of intestinal health. We previously showed that exogenous neuregulin-4 (NRG4) promotes colonocyte survival during cytokine challenge and is protective against acute models of intestinal inflammation. However, the function(s) of endogenous NRG4 are not well
Anthony B Rodriguez et al.
Cell reports, 36(3), 109422-109422 (2021-07-22)
Tumor-associated tertiary lymphoid structures (TA-TLS) are associated with enhanced patient survival and responsiveness to cancer therapies, but the mechanisms underlying their development are unknown. We show here that TA-TLS development in murine melanoma is orchestrated by cancer-associated fibroblasts (CAF) with
Domande
  1. Is species Reactivity human or mouse?
    1 risposta
    1. This product is suitable for use in mouse. The reactivity in human has not been determined.