PLA0114
Rabbit anti-mTOR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP-rapamycin associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1, FLJ44809, FRAP, FRAP1, FRAP2, Mechanistic target of rapamycin, RAFT1, RAPT1, SKS, dJ576K7.1 (FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1), mTOR, mammalian target of rapamycin, mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase), rapamycin and FKBP12 target 1, rapamycin associated protein FRAP2, rapamycin target protein, rapamycin target protein 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
NP_004949.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... mTOR(2475)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)