PLA0111
Rabbit anti-Lasu1/Ureb1 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Sinonimo/i:
ARF-BP1, ARF-binding protein 1, BJ-HCC-24 tumor antigen, HECT, HECT domain protein LASU1, HECTH9, HSPC272, Ib772, KIAA0312, LASU1, MULE, Mcl-1 ubiquitin ligase E3, UBA and WWE domain containing 1, UBA and WWE domain-containing protein 1, URE-B1, URE-binding protein 1, UREB1, homologous to E6AP carboxyl terminus homologous protein 9, large structure of UREB1, upstream regulatory element-binding protein 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:1000-1:5,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
NP_113584.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... Lasu1/Ureb1(10075)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)