PLA0009
Rabbit anti-USP7 Antibody, Affinity Purified
Sinonimo/i:
HAUSP, Herpes virus-associated ubiquitin-specific protease, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, TEF1, deubiquitinating enzyme 7, ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), ubiquitin thioesterase 7, ubiquitin-specific-processing protease 7
Scegli un formato
396,00 €
Scegli un formato
About This Item
396,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:500- 1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Numero d’accesso
NP_003461.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... USP7(7874)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)