P8498
Monoclonal Anti-Profilin antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 2-11H7 (MAbPRF12a), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2-11H7 (MAbPRF12a), monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~14 kDa
Reattività contro le specie
Arabidopsis thaliana
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extract of Arabidopsis sprout
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Arabidopsis thaliana ... PFN2(829056) , PRF1(816495) , PRF3(835761)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3