P8398
Phospholipase D from cabbage
Type IV, lyophilized powder, ≥100 units/mg solid
Sinonimo/i:
Lecithinase D, Phosphatidylcholine phosphatidohydrolase, Phospholipase D from white cabbage
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type IV
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥100 units/mg solid
Composizione
Protein, ~25%
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Risultati analitici
Inibitore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3