P7867
Prostaglandin H2
≥95% (HPLC), acetonitrile solution
Sinonimo/i:
Endoperoxide H2, PGH2, Prostaglandin R2
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
acetonitrile solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
CCCCC[C@H](O)\C=C\[C@H]1C2CC(OO2)[C@@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18-14-19(17)25-24-18)10-7-4-5-8-11-20(22)23/h4,7,12-13,15-19,21H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,22,23)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,18-,19+/m0/s1
YIBNHAJFJUQSRA-YNNPMVKQSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup