P7842
Prepro-Thyrotropin Releasing Hormone Fragment 178-199
Sinonimo/i:
CRIF, Corticotropin release inhibiting factor
About This Item
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N5CCC[C@H]5C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)