Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 360,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106610
360,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartistorage temp.
−20°C
Quality Segment
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?