P6061
Acido fenilacetico
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
αAcido -tolilico, αAcido -toluico, Acido benzeneacetico, PAA
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
~4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 97 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Disponibilità
not available in Japan
tecniche
cell culture | plant: suitable
P. eboll.
265 °C (lit.)
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Densità
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C - closed cup