Documenti fondamentali
P5954
Sigma-Aldrich
L-α-Phosphatidylinositol ammonium salt from Glycine max (soybean)
≥97%
Sinonimo/i:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Origine biologica
soybean
Saggio
≥97%
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
phospholipid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Confezionamento
Packaged under Argon.
Altre note
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Yelena Ugolev et al.
The Journal of biological chemistry, 281(28), 19204-19219 (2006-05-17)
Activation of the phagocyte NADPH oxidase involves the assembly of a membrane-localized cytochrome b559 with the cytosolic components p47(phox), p67(phox), p40(phox), and the GTPase Rac (1 or 2). In resting phagocytes, Rac is found in the cytosol as a prenylated