Key Documents
P5902
Sigma-Aldrich
3α,12α-Dihydroxy-5β-pregnan-20-one 3,12-diacetate
Sinonimo/i:
3α,12α-Diacetoxypregnan-20-one, 5β-Pregnane-3α,12α-diol-20-one diacetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H38O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[H][C@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(C)=O)[C@@]4(C)[C@H](C[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@H](C2)OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C25H38O5/c1-14(26)20-8-9-21-19-7-6-17-12-18(29-15(2)27)10-11-24(17,4)22(19)13-23(25(20,21)5)30-16(3)28/h17-23H,6-13H2,1-5H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24+,25-/m1/s1
VYZPGMGWYUEREY-LCLDLZHKSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3