Vai a
P5693
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
synthetic, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 1,2-dimyristoyl, L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephalin, DMPE, Dimyristoyl-L-α-phosphatidylethanolamine, PE(14:0/14:0), Tetradecanoic acid (1R)-1-[[[(2-aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
107,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
707,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H66NO8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
635.85
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730529
107,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
amine, ester
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C33H66NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-32(35)39-29-31(30-41-43(37,38)40-28-27-34)42-33(36)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h31H,3-30,34H2,1-2H3,(H,37,38)/t31-/m1/s1
InChI key
NEZDNQCXEZDCBI-WJOKGBTCSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
850745PP134837161
14:0 PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
850745P
14:0 PE
description
synthetic, ≥99%
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥97%
description
≥99.0% (TLC)
functional group
amine, ester
functional group
-
functional group
amine, ester
functional group
amine
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
>99% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥99.0% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)