Vai a
P5575
Picloram
BioReagent, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, Picloram
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
530,00 €
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.110,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl3N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.46
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-636-1
Beilstein/REAXYS Number:
479075
MDL number:
530,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(O)=O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
InChI key
NQQVFXUMIDALNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Picloram has been used as a supplement in the growth media for culturing embryos.
Biochem/physiol Actions
Picloram (4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid) is a chlorinated systemic herbicide widely used for woody plant and broad-leaved weed control. Picloram induces direct somatic embryogenesis of Lilium longiflorum var. Ceb-dazzel.
Preparation Note
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6685P5960D5417
Picloram BioReagent, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
P5575
Picloram
Dicamba suitable for plant cell culture, BioReagent
Sigma-Aldrich
D5417
Dicamba
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
application(s)
agriculture
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioXtra
product line
BioReagent
mp
200 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
160-163 °C (lit.)
mp
112-116 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Picloram
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)