Documenti fondamentali
P4775
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one
≥90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.29
Beilstein:
617685
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥90%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1NCN(c2ccccc2)C13CCNCC3
InChI
1S/C13H17N3O/c17-12-13(6-8-14-9-7-13)16(10-15-12)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,14H,6-10H2,(H,15,17)
HTQWGIHCFPWKAS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)