Vai a
P3501
Phe-Gly-Gly
Sinonimo/i:
L-phenylalanylglycyl-glycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
234,00 €
175,50 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H17N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.29
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
175,50 €
Prezzo di listino234,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥99%
Quality Segment
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNC(CNC([C@@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C13H17N3O4/c14-10(6-9-4-2-1-3-5-9)13(20)16-7-11(17)15-8-12(18)19/h1-5,10H,6-8,14H2,(H,15,17)(H,16,20)(H,18,19)/t10-/m0/s1
InChI key
NAXPHWZXEXNDIW-JTQLQIEISA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
50199P088050200
Phe-Gly-Gly
Sigma-Aldrich
P3501
Phe-Gly-Gly
Gly-Gly BioUltra, ≥99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
50199
Gly-Gly
Pro-Gly
Sigma-Aldrich
P0880
Pro-Gly
Gly-Gly BioXtra, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50200
Gly-Gly
description
-
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
-
description
BioXtra, ≥99.0% (NT)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (NT)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white
color
white
color
white
color
white
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
cell analysis
application(s)
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)