P1656
Acido piruvico
≥90% (enzymatic), liquid
Sinonimo/i:
αAcido -chetopropionico, Acido 2-ossoproprionico
About This Item
Formula condensata:
CH3COCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.06
Beilstein:
506211
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (enzymatic)
Stato
liquid
Colore
yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Densità
1.267 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Stato fisico
liquid at room temperature
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?