Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 80,80 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 169,00 € |
Informazioni su questo articolo
80,80 €
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
sheep
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description affinity isolated antibody, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate | conjugate unconjugated |
| biological source donkey | biological source donkey | biological source donkey | biological source rabbit |
| species reactivity sheep | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity - |
| technique(s) direct ELISA: 1:10,000 | technique(s) quantitative precipitin assay: suitable | technique(s) indirect immunofluorescence: 1:40 | technique(s) indirect ELISA: 1:50,000-1:100,000 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?