Documenti fondamentali
P0203
Sigma-Aldrich
Methyl palmitelaidate
≥99.0% (GC), liquid
Sinonimo/i:
Methyl trans-9-hexadecenoate, Palmitelaidic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.43
Beilstein:
2048137
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111000
ID PubChem:
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
Confezionamento
Sealed ampule.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)