P0119
Anti-Purinergic Receptor P2Y14 (extracellular)
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-GPR105, Anti-P2YR14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
western blot: 1:200 using rat brain and lung lysates, and rat heart membranes
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... P2RY14(9934)
rat ... P2ry14(171108)
Immunogeno
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2