P0048
Pemoline
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-5-phenyl4(5H)-oxazolone, Phenylisohydantoin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.2; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Solubilità
DMSO: 28 mg/mL
Ideatore
Boehringer Ingelheim
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC(=O)C(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-9-11-8(12)7(13-9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H2,10,11,12)
NRNCYVBFPDDJNE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articoli
We offer many products related to dopamine receptors for your research needs.