OH30429844
Ohaus® Pioneer® Precision Balance
Model PX4201, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinonimo/i:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CSA approved
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30429844
Capacità di pesata
4200 g, resolution: 0.1 g
Diam. piattino
18 cm
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi