Documenti fondamentali
OH30428209
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g, External calibration
Sinonimo/i:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
Scegli un formato
1 EACH
70,00 €
70,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
70,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.13
70,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
metal weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ohaus® 30428209
Capacità di pesata
620 g, resolution: 0.1 g
Largh. × Lungh. della navicella
14.2 cm × 12.8 cm
Batteria
alkaline, 1000 hr life
Descrizione generale
Designed with energy efficiency in mind, the Compass CX series offers a battery life of up to 1,000 continuous hours, allowing for uninterrupted operation. Featuring a slim, stackable and light-weight design, the CX fits ideally in lab, industrial, education, and even household settings. The streamlined two-button operation means that the balance can be operated easily, and large backlit LCD display enables easy viewing of weighing results.
Applicazioni
Weighing, Display Hold
Caratteristiche e vantaggi
Stability indicator, mechanical and software overload/underload protection, low battery indicator, auto shut-off
Note legali
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)