N7162
Anti-Neuroglobin
~1.2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ngb
Scegli un formato
336,70 €
Prezzo di listino481,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
336,70 €
Prezzo di listino481,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved rat brain sections
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5.0-10.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human and mouse brain sections
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGB(58157)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence double staining
- immunostaining
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?