Documenti fondamentali
N5655
Sigma-Aldrich
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥92.5%
Sinonimo/i:
β-NAADP
Scegli un formato
10 MG
239,00 €
25 MG
691,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
239,00 €
25 MG
691,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H27N6O18P3 · xNa+
Numero CAS:
Peso molecolare:
744.39 (free acid basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥92.5%
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OCC4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H]4O)[n+]5cccc(c5)C(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3OP(O)(O)=O
InChI
1S/C21H27N6O18P3.Na/c22-17-12-18(24-7-23-17)27(8-25-12)20-16(44-46(33,34)35)14(29)11(43-20)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(28)15(30)19(42-10)26-3-1-2-9(4-26)21(31)32;/h1-4,7-8,10-11,13-16,19-20,28-30H,5-6H2,(H6-,22,23,24,31,32,33,34,35,36,37,38,39);/q;+1/p-1/t10?,11-,13+,14-,15+,16-,19+,20-;/m1./s1
KKCRODBDXQTAPI-NZNNTXIPSA-M
Descrizione generale
NAADP induces Ca2+ release from the eggs of sea urchin, when injected into the cell. It can be enzymatically produced from nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (β-NADP) with the help of ADP-ribosyl cyclase.[1]
Applicazioni
Nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate sodium salt has been used for agonist injection into unfertilized eggs and embryos.[2]
Azioni biochim/fisiol
Potent activator of intracellular Ca2+ release via an IP3 and cyclic ADP ribose-independent mechanism.
Altre note
Note: Should not be confused with nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP).
Nota sulla preparazione
Enzymatically prepared analog of β-NADP+.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)