N3393
Naphthol Blue Black
BioReagent, suitable for electrophoresis
Sinonimo/i:
Acid Black 1, Amido Black 10B, Buffalo Black NBR
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, ~85%
tecniche
protein staining: suitable
Impurezze
≤10% water
Compatibilità
suitable for electrophoresis
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].Nc1c(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccccc4)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N6O9S2.2Na/c23-19-18-12(11-17(39(35,36)37)21(22(18)29)27-24-13-4-2-1-3-5-13)10-16(38(32,33)34)20(19)26-25-14-6-8-15(9-7-14)28(30)31;;/h1-11,29H,23H2,(H,32,33,34)(H,35,36,37);;/q;2*+1/p-2/b26-25+,27-24+;;
AOMZHDJXSYHPKS-DROYEMJCSA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?