N1145
1-Naphthaleneacetic acid potassium salt
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥95%
Sinonimo/i:
α-Naphthaleneacetic acid, NAA
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥95%
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
[K].OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2.K.H/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10;;/h1-7H,8H2,(H,13,14);;
VDSVVXDRPHZMEX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3