N0513
Nerve Growth Factor-7S from murine submaxillary gland
NGF-7S, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
NGF-7S
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma fisica
lyophilized powder
Potenza
2-250 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
protein 130 kDa
Confezionamento
pkg of 0.1 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤10
Colore
white
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Ngf(18049)
Descrizione generale
Applicazioni
- PC12
- Dorsal root ganglia (DRG) obtained from chick embryos of either sex (Gallus gallus)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3