Documenti fondamentali
N0254
Sigma-Aldrich
Ethyl nonadecanoate
~99%
Sinonimo/i:
Nonadecanoic acid ethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H42O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
~99%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)