The formulation of the storage buffer is considered proprietary.
MXBIOS20
Mix-n-Stain™ Biotin Antibody Labeling Kit (5-20μg)
Scegli un formato
142,00 €
Scegli un formato
About This Item
142,00 €
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Componenti
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What are the ingredients of the Storage Buffer?
1 risposta-