MTCR1050
MTC™ Bio Reversible Rack
to hold, 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes, orange
Sinonimo/i:
stacking western blot box, tube holder, tube rack
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Prodotti consigliati
Materiali
orange
polypropylene
Caratteristiche
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio R1050
Parametri
-80 °C temperature
Categorie correlate
Descrizione generale
Rack, reversible, 96 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (113 x 199mm), Orange
Caratteristiche e vantaggi
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Note legali
MTC is a trademark of MTC Bio
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)