MTCC2600
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, non-sterile, pack of 500 ea (10 x foam racks 50 ea)
Sinonimo/i:
conical tube, plastic tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 500 ea (10 x foam racks 50 ea)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C2600
Parametri
12,000 × g speed (max)
Capacità
15 mL
diam. × lung.
17 mm × 121 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)