MTCC2000O
MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, sterile, orange, pack of 500 ea
Sinonimo/i:
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
orange
polypropylene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C2000-O
Parametri
28,000 × g speed
Capacità
1.5 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sterile comes standard – by electron beam radiation
- Self-Standing bag – with gusseted bottom
- Stop-Pops™ supplied – 10 cap locks in every bag
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)