MTCB6502B
MTC™ Bio Weigh Boat
diamond black, capacity 30 mL, L × W 65 mm × 85 mm
Sinonimo/i:
weighing dish
Scegli un formato
67,70 €
Scegli un formato
About This Item
67,70 €
Prodotti consigliati
Materiali
diamond black
polystyrene
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio B6502B
Lungh. × largh.
65 mm × 85 mm
Capacità
30 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Antistatic and biologically inert
- Smooth surface / rounded corners
- Recessed corners; precise pouring
- White or black for visual contrast
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)